Läs mer
Fisherbrand™ TraceableLIVE™ Wi-Fi Dataloggning Kyl-/frystermometer med fjärravisering
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
Innehåller
Two probes, quick start guide, batteries, magnets, Velcro, wall mount, and Traceable™ certificate
TraceableLIVE™ Wi-Fi Dataloggning kyl/frys termometer nu med GRATIS TraceableLIVE™ prenumerationsplan (för en användare). Ett enkelt, effektivt och pålitligt sätt att hålla kontakten med dina kritiska miljöer med smartphone, surfplatta eller persondator.
Med hjälp av TraceableLIVE™ app eller genom att besöka Traceablelive.com i valfri webbläsare kan användaren se aktuella temperaturer, kontrollera larmparametrar, se dataloggningshistorik, visa och generera rapporter och ge andra teammedlemmar tillgång till alla TraceableLIVE™ utrustning när som helst.
Funktioner
- Övervaka temperatur och mer, antingen lokalt eller på distans - anslut till befintliga Wi-Fi
- Varningar: temperaturlarm, anslutningsavbrott, lågt batteri
- Molnbaserat datagränssnitt innebär att ingen lokal programvara krävs; webb, Android, Apple IOS datasynlighet
- Kontinuerlig dataöverföring och övervakning med SSL-krypterad SECURE-anslutning
- Ta emot MOBILA PUSH / E-POST / TEXT aviseringar
- Obegränsad skalbarhet - använd TraceableLIVE™ i enskilda labb eller ett helt nätverk av anläggningar
- Flerpunktstemperaturkalibrering - spårbar till NIST
Obs: Kräver TraceableLIVE™ prenumeration.
TraceableLIVE prenumerationsalternativ:
- 15-710-065 1 års standardabonnemang
- 15-710-066 2 års standardabonnemang
- 15-710-067 1 års Premiumprenumeration
- 15-710-068 2 års Premiumprenumeration
Certifikat
Inkluderar certifikat som intygar noggrannhet från ett av A2LA ackrediterat kalibreringslaboratorium enligt ISO/IEC 17025:2005 (1750.01). Det visar mätningarnas spårbarhet till SI-enheter via NIST eller andra erkända nationella mätinstitut (NMI).
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Datalogger |
| Visningstyp | Digital |
| Kalibrering | Flerpunkts temperaturkalibrering |
| Larmtyper | Mobil push-meddelande, E-post, SMS |
| Programvarutyp | Webb, Android, Apple IOS |
| Beskrivning | 2 flaskor (patenterade) |
| Inkluderar | 2 flasksonder, snabbstartsguide, batterier, magneter, Velcro , Väggfäste och Traceable™ Certifikat |
| Gränssnitt | Molnbaserat datagränssnitt |
| Noggrannhet (temperatur) | ±0,25 °C (-40 °C till +60 °C),± 0,50 °C annars |
| Temperaturupplösning | 0,01° |
| Visa mer |