Läs mer
Fisherbrand™ TraceableLIVE™ Wi-Fi Dataloggning Kyl-/frystermometer med fjärravisering
Produktkod. p-6666075 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Beskrivning:
1 flaska och 1 Bullet™ Sond
2 Bullet™ Sonder
2 flaskor (patenterade)
2 rostfria sonder
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning unitSize
15611904 2 flaskor (patenterade) Varje
15621904 1 flaska och 1 Bullet™ Sond -
15631904 2 Bullet™ Sonder Varje
15641904 2 rostfria sonder -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15611904
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Two probes, quick start guide, batteries, magnets, Velcro, wall mount, and Traceable™ certificate
TraceableLIVE™ Wi-Fi Dataloggning kyl/frys termometer nu med GRATIS TraceableLIVE™ prenumerationsplan (för en användare). Ett enkelt, effektivt och pålitligt sätt att hålla kontakten med dina kritiska miljöer med smartphone, surfplatta eller persondator.
Med hjälp av TraceableLIVE™ app eller genom att besöka Traceablelive.com i valfri webbläsare kan användaren se aktuella temperaturer, kontrollera larmparametrar, se dataloggningshistorik, visa och generera rapporter och ge andra teammedlemmar tillgång till alla TraceableLIVE™ utrustning när som helst.
Funktioner
  • Övervaka temperatur och mer, antingen lokalt eller på distans - anslut till befintliga Wi-Fi
  • Varningar: temperaturlarm, anslutningsavbrott, lågt batteri
  • Molnbaserat datagränssnitt innebär att ingen lokal programvara krävs; webb, Android, Apple IOS datasynlighet
  • Kontinuerlig dataöverföring och övervakning med SSL-krypterad SECURE-anslutning
  • Ta emot MOBILA PUSH / E-POST / TEXT aviseringar
  • Obegränsad skalbarhet - använd TraceableLIVE™ i enskilda labb eller ett helt nätverk av anläggningar
  • Flerpunktstemperaturkalibrering - spårbar till NIST
Obs: Kräver TraceableLIVE™ prenumeration.
TraceableLIVE prenumerationsalternativ:
  • 15-710-065 1 års standardabonnemang
  • 15-710-066 2 års standardabonnemang
  • 15-710-067 1 års Premiumprenumeration
  • 15-710-068 2 års Premiumprenumeration
Certifikat
Includes certificate assuring accuracy from an ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) calibration laboratory accredited by A2LA. It indicates traceability of measurements to the SI units through NIST or other recognized national measurement institutes (NMI).
Specifikationer
Typ Datalogger
Visningstyp Digital
Kalibrering Flerpunkts temperaturkalibrering
Larmtyper Mobil push-meddelande, E-post, SMS
Programvarutyp Webb, Android, Apple IOS
Beskrivning 2 flaskor (patenterade)
Inkluderar 2 flasksonder, snabbstartsguide, batterier, magneter, Velcro , Väggfäste och Traceable™ Certifikat
Gränssnitt Molnbaserat datagränssnitt
Noggrannhet (temperatur) ±0,25 °C (-40 °C till +60 °C),± 0,50 °C annars
Temperaturupplösning 0,01°
Temperaturområde (engelska) -58 °F till +140 °F
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +60 °C