Läs mer
Fisherbrand™ TraceableLIVE™ WiFi Datalogging Hygrometer/Termometer med fjärravisering
Produktkod. 15671904 Handla allt Fisherbrand Produkter
Temperaturområde (metriskt):
0,00 °C till 50,00 °C
0,00 °C till 60,00 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15671904
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
TraceableLIVE™ WiFi Datalogging Hygrometer/Termometer nu med GRATIS TraceableLIVE prenumerationsplan (för en användare). Håll kontakten med ditt labb med din smartphone, surfplatta eller persondator. Visa aktuella temperaturer och luftfuktigheter, kontrollera larmparametrar, visa dataloggningshistorik och generera rapporter med hjälp av TraceableLIVE™ app.
  • Övervaka temperatur, luftfuktighet och mer
  • Övervaka lokalt eller på distans; enheten ansluter till WiFi— enheter ansluter till befintligt WiFi
  • Varningar: fuktlarm, temperatur, förlorad anslutning, lågt batteri
  • Molnbaserade applikationer, vilket innebär att ingen lokal programvaruinstallation krävs; webb, Android, iOS gränssnitt
  • Ta emot MOBILA PUSH / E-POST / TEXT aviseringar
  • Kontinuerlig dataöverföring& övervakning med SSL-krypterad SECURE-anslutning
  • Obegränsad —skalbarhetsanvändning TraceableLIVE™ i enskilda labb eller ett helt nätverk av anläggningar
  • Ackrediterad flerpunkts fuktighetskalibrering spårbar —till NIST
Obs: Kräver TraceableLIVE™ prenumeration.
TraceableLIVE prenumerationsalternativ:
  • 15-710-065 1 års standardabonnemang
  • 15-710-066 2 års standardabonnemang
  • 15-710-067 1 års Premiumprenumeration
  • 15-710-068 2 års Premiumprenumeration
Specifikationer
Typ Hygrometer Datalogger
Visningstyp Digital
Larmtyper Hörbar, Visuell
Programvarutyp TraceableLIVE
Inkluderar Omgivningssensordongel, snabbstartsguide, batterier, magneter, Velcro , Väggfäste och Traceable™ Certifikat
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST
Noggrannhet (relativ luftfuktighet) ±3 % RH [20 till 80] %RH,± 5% RH annars
Noggrannhet (temperatur) ±0,4 °C
Fuktighetsområde 0 till 100 %
Upplösning (relativ luftfuktighet) 0.01%
Temperaturupplösning 0,01°
Temperaturområde (engelska) 32 °F till 122 °F
Temperaturområde (metriskt) 0,00 °C till 50,00 °C