Läs mer
Fisherbrand™ TraceableLIVE™ WiFi Datalogging Hygrometer/Termometer med fjärravisering
Produktkod. p-6960074 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
0,00 °C till 50,00 °C
0,00 °C till 60,00 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) unitSize
15681904 0,00 °C till 60,00 °C Varje
15671904 0,00 °C till 50,00 °C Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15681904
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
TraceableLIVE™ WiFi Datalogging Hygrometer/Termometer nu med GRATIS TraceableLIVE prenumerationsplan (för en användare). Håll kontakten med ditt labb med din smartphone, surfplatta eller persondator. Visa aktuella temperaturer och luftfuktigheter, kontrollera larmparametrar, visa dataloggningshistorik och generera rapporter med hjälp av TraceableLIVE™ app.
  • Övervaka temperatur, luftfuktighet och mer
  • Övervaka lokalt eller på distans; enheten ansluter till WiFi— enheter ansluter till befintligt WiFi
  • Varningar: fuktlarm, temperatur, förlorad anslutning, lågt batteri
  • Molnbaserade applikationer, vilket innebär att ingen lokal programvaruinstallation krävs; webb, Android, iOS gränssnitt
  • Ta emot MOBILA PUSH / E-POST / TEXT aviseringar
  • Kontinuerlig dataöverföring& övervakning med SSL-krypterad SECURE-anslutning
  • Obegränsad —skalbarhetsanvändning TraceableLIVE™ i enskilda labb eller ett helt nätverk av anläggningar
  • Ackrediterad flerpunkts fuktighetskalibrering spårbar —till NIST
Obs: Kräver TraceableLIVE™ prenumeration.
TraceableLIVE prenumerationsalternativ:
  • 15-710-065 1 års standardabonnemang
  • 15-710-066 2 års standardabonnemang
  • 15-710-067 1 års Premiumprenumeration
  • 15-710-068 2 års Premiumprenumeration
Specifikationer
Typ Hygrometer Datalogger
Visningstyp Digital
Kalibrering Fuktighetskalibrering med flera punkter
Larmtyper Mobil push-meddelande, E-post, SMS
Programvarutyp Webb, Android, Apple IOS
Inkluderar Fukt-/temperatursensor med 10 fot. Kabel, snabbstartsguide, batterier, magneter, Velcro , Väggfäste och Traceable™ Certifikat
Gränssnitt Molnbaserat datagränssnitt
Noggrannhet (relativ luftfuktighet) ±3 % RH [20 till 80] %RH,± 5% RH annars
Noggrannhet (temperatur) ±0,4 °C
Fuktighetsområde 0 till 100 %
Upplösning (relativ luftfuktighet) 0.01%
Temperaturupplösning 0,01°
Temperaturområde (engelska) 32 °F till 140 °F
Temperaturområde (metriskt) 0,00 °C till 60,00 °C