Läs mer
Fisherbrand™ TraceableLIVE™ Ultralåg temperatur WiFi-dataloggningstermometer med fjärravisering
Produktkod. 15661904 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Inkluderar:
1 316-sond i rostfritt stål, snabbstartsguide, batterier, magneter, Velcro , väggfäste och Traceable™ Certifikat
2 rostfria 316-sonder, snabbstartsguide, batterier, magneter, Velcro , väggfäste och Traceable™ Certifikat
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
15661904 2 rostfria 316-sonder, snabbstartsguide, batterier, magneter, Velcro , väggfäste och Traceable™ Certifikat Varje
15651904 1 316-sond i rostfritt stål, snabbstartsguide, batterier, magneter, Velcro , väggfäste och Traceable™ Certifikat Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15661904
Beräknad leverans: 25-02-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kräver
TracebleLIVE kräver prenumeration
Med GRATIS TraceableLIVE™ 30-dagars provprenumeration (för en användare). Ett enkelt, effektivt och pålitligt sätt att hålla kontakten med dina kritiska miljöer med smartphone, surfplatta eller persondator.
Ett enkelt, effektivt och pålitligt sätt att hålla kontakten med dina kritiska miljöer med smartphone, surfplatta eller persondator.
Använd TraceableLIVE™ app† , eller besök Traceablelive.com† i valfri webbläsare för att se dina aktuella temperaturer, kontrollera dina larmparametrar, se din dataloggningshistorik, visa och köra rapporter eller ge andra teammedlemmar tillgång till data.
  • Övervaka temperatur och mer på distans genom att ansluta till befintligt WiFi
  • Varningar: temperaturlarm, anslutningsavbrott, lågt batteri
  • Molnbaserat datagränssnitt som inte kräver någon lokal programvara; webb, Android, Apple IOS datasynlighet
  • Kontinuerlig dataöverföring och övervakning med SSL-krypterad SECURE-anslutning
  • Ta emot mobil push/e-post/textaviseringar
  • Obegränsad skalbarhet - använd TraceableLIVE™ i enskilda labb eller ett helt nätverk av anläggningar
  • Flerpunktstemperaturkalibrering spårbar till NIST
†Kräver TraceableLIVE prenumeration
TraceableLIVE Prenumerationskostnad via traceablelive.com:
  • Efter 30 dagars provperiod kommer användaren att behöva köpa programvaran för fortsatt användning
  • Månadsbetalningsplan: $8,99 per enhet för 1-9 enheter eller $7,20 per enhet för 10+ enheter
  • Årlig betalningsplan: 100 USD per enhet för 1-9 enheter eller 80 USD per enhet för 10+ enheter
  • Demo TraceableLive programvara på traceablelive.com
Obs: För att beställa standard- eller premiumprenumerationskupongkoder, kontakta Fisher kundtjänst.
Specifikationer
Typ Temperaturdatalogger
Visningstyp Digital
Kalibrering Flerpunkts temperaturkalibrering
Larmtyper Mobil push-meddelande, E-post, SMS
Programvarutyp TraceableLIVE
Inkluderar 2 rostfria 316-sonder, snabbstartsguide, batterier, magneter, Velcro , väggfäste och Traceable™ Certifikat
Certifikat och efterlevnad Spårbart certifikat som garanterar noggrannhet från ett ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA
Gränssnitt Molnbaserat datagränssnitt
För användning med (applikation) Övervaka temperaturen på distans
Noggrannhet (temperatur) ±0,1 °C
Temperaturupplösning 0,01°
Temperaturområde (metriskt) -90,00 °C till +105,00 °C