Beskrivning
- LED-larmindikator för visuell statusindikering
- Tidsfördröjning på 30 minuter innan loggningen börjar för ökad loggningsnoggrannhet
- Skyddande plastpåse bibehåller vattentät IP67-klassificering
- Streckkod för intern skanning
- Inkluderar NIST-spårbart certifikat från vårt A2LA ackrediterade (1750.01) kalibreringslaboratorium
Specifikationer
Specifikationer
| Dataminne | 16 000 avläsningar, 10 dagar, 1 minuts intervall |
| Temperaturområde (metriskt) | -20 °C till -15 °C |