Läs mer
Fisherbrand™ TraceableOne™ Engångsbruk USB Temperaturdatalogger
Produktkod. 17397619 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-20 °C till -15 °C
2 °C till 8 °C
Dataminne:
16 000 avläsningar, 10 dagar, 1 minuts intervall
16 000 avläsningar, 30 dagar, 3 mins intervall
16 000 avläsningar, 60 dagar, 6 minuters intervall
16 000 avläsningar, 90 dagar, 10 minuters intervall
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Dataminne
17397619 2 °C till 8 °C 16 000 avläsningar, 90 dagar, 10 minuters intervall
17337619 2 °C till 8 °C 16 000 avläsningar, 10 dagar, 1 minuts intervall
17347619 -20 °C till -15 °C 16 000 avläsningar, 10 dagar, 1 minuts intervall
17357619 2 °C till 8 °C 16 000 avläsningar, 30 dagar, 3 mins intervall
17367619 -20 °C till -15 °C 16 000 avläsningar, 30 dagar, 3 mins intervall
17377619 2 °C till 8 °C 16 000 avläsningar, 60 dagar, 6 minuters intervall
17387619 -20 °C till -15 °C 16 000 avläsningar, 60 dagar, 6 minuters intervall
17307629 -20 °C till -15 °C 16 000 avläsningar, 90 dagar, 10 minuters intervall
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17397619 Leverantör Fisherbrand™ Leverantörsnummer 1800410
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
De TraceableOne™ Engångsbruk USB Temperaturdatalogger genererar automatiskt PDF-datarapport via USB hamn.
  • LED-larmindikator för visuell statusindikering
  • Tidsfördröjning på 30 minuter innan loggningen börjar för ökad loggningsnoggrannhet
  • Skyddande plastpåse bibehåller vattentät IP67-klassificering
  • Streckkod för intern skanning
  • Inkluderar NIST-spårbart certifikat från vårt A2LA ackrediterade (1750.01) kalibreringslaboratorium
Specifikationer
Typ Engångsbruk USB Temperaturdatalogger
Visningstyp Ingen skärm
Dataminne 16 000 avläsningar, 90 dagar, 10 minuters intervall
Kalibrering NIST
Larmtyper LED-indikator
Batterityp 3.0 V CR2450
Batteritid 2 år
Kanaler 1
Gränssnitt USB
Sensortyper Temperatur
Temperaturområde (metriskt) 2 °C till 8 °C