Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC-kolonner ger lågt utfall, utmärkt reproducerbarhet och kolumn-till-kolumn-konsistens även med känsliga detektorer som ECD och MS.
- Fas med låg till medelpolaritet, 6 % cyanopropylfenyl/94 % dimetylpolysiloxan
- Lång livslängd
- Utmärkt tröghet
- Motsvarar USP G43 fas
- Liknar: Rtx-1301, DB-1301, BP-624, HP-1301, HP-624, SPB-1301, SPB-624, VP-1301, BF-624ms, CP-1301, CP-Select 624 CB
Rekommenderas för:
- Alkoholer
- Flyktiga organiska ämnen
- Syrgas
- Resterande lösningsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 260/280 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.25 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.25 mm |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Stationär fas | TraceGOLD™ TG-1301 MS |
| USP typ | G43 |
| För användning med (applikation) | Oxygenatanalys, ECD och GC/MS för flyktiga organiska ämnen, ECD och GC/MS för Oxygenates, ECD och GC/MS för restlösningsmedel |
| Filmtjocklek | 1μ m |
| Längd (metrisk) | 60 m |
| Polaritet | Mellanpolär |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.