Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC-kolonner
Produktkod. 10259834 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
105 m
15 m
30 m
60 m
75 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,25μ m
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
1μ m
1.4μ m
1.5 μm
1.5μ m
1.8μ m
3 μm
3μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
36 product options available for selection
Product selection table with 36 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Inre Filmtjocklek unitSize
10259834 30 m 0.25 mm 0,25μ m Varje
10514465 15 m 0.25 mm 0.25 μm Varje
10187544 15 m 0.32 mm 0.25 μm Varje
10025834 30 m 0.32 mm 0,25μ m Varje
10219134 30 m 0.53 mm 0.25 μm Varje
10712917 60 m 0.25 mm 0,25μ m Varje
10660056 60 m 0.32 mm 0.25 μm Varje
10774637 60 m 0.53 mm 0.25 μm Varje
10167894 15 m 0.25 mm 0.5 μm Varje
10046314 15 m 0.32 mm 0.5 μm Varje
10499244 15 m 0.53 mm 0.5 μm Varje
10341305 30 m 0.25 mm 0.5 μm Varje
10076074 30 m 0.32 mm 0.5 μm Varje
10229184 30 m 0.53 mm 0.5 μm Varje
10036124 60 m 0.25 mm 0.5 μm Varje
10792147 60 m 0.32 mm 0.5 μm Varje
10391015 60 m 0.53 mm 0.5 μm Varje
10320835 15 m 0.25 mm 1 μm Varje
10075984 15 m 0.32 mm 1 μm Varje
10036034 15 m 0.53 mm 1 μm Varje
10321315 30 m 0.25 mm 1μ m Varje
10381355 30 m 0.32 mm 1μ m Varje
10117334 30 m 0.53 mm 1μ m Varje
10127334 60 m 0.25 mm 1μ m Varje
10230295 60 m 0.32 mm 1 μm Varje
10641026 60 m 0.53 mm 1 μm Varje
10301025 60 m 0.25 mm 1.4μ m Varje
10792337 15 m 0.53 mm 1.5 μm Varje
10487134 30 m 0.32 mm 1.5μ m Varje
10487324 30 m 0.53 mm 1.5 μm Varje
10229134 30 m 0.32 mm 1.8μ m Varje
10784637 60 m 0.32 mm 1.8μ m Varje
10406954 30 m 0.53 mm 3μ m Varje
10565815 60 m 0.53 mm 3μ m Varje
10437724 105 m 0.53 mm 3 μm Varje
10117424 75 m 0.53 mm 3 μm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 36 options available.
36 options
Produktkod. 10259834 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 260911420
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger lågt utfall, utmärkt reproducerbarhet och kolumn-till-kolumn-konsistens även med känsliga detektorer som ECD och MS.
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC-kolonner ger lågt utfall, utmärkt reproducerbarhet och kolumn-till-kolumn-konsistens även med känsliga detektorer som ECD och MS.
  • Fas med låg till medelpolaritet, 6 % cyanopropylfenyl/94 % dimetylpolysiloxan
  • Lång livslängd
  • Utmärkt tröghet
  • Motsvarar USP G43 fas
  • Liknar: Rtx-1301, DB-1301, BP-624, HP-1301, HP-624, SPB-1301, SPB-624, VP-1301, BF-624ms, CP-1301, CP-Select 624 CB
Rekommenderas för:
  • Alkoholer
  • Flyktiga organiska ämnen
  • Syrgas
  • Resterande lösningsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Temperatur 260/280 °C
Diameter (metrisk) 0.25 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.25 mm
Produktlinje TraceGULD
Stationär fas TraceGOLD™ TG-1301 MS
USP typ G43
För användning med (applikation) Analys av restlösningsmedel, ECD och GC/MS för flyktiga organiska ämnen, ECD och GC/MS för Oxygenates, ECD och GC/MS för restlösningsmedel
Filmtjocklek 0,25μ m
Längd (metrisk) 30 m
Polaritet Mellanpolär
Beskrivning 0,25 um Tjocklek; 0,25 mm ID; 30 m Längd
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.