Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC-kolonner
Produktkod. 10487134 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
105 m
15 m
30 m
60 m
75 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,25μ m
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
1μ m
1.4μ m
1.5 μm
1.5μ m
1.8μ m
3 μm
3μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10487134
Brand: Thermo Scientific™ 260913350
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger lågt utfall, utmärkt reproducerbarhet och kolumn-till-kolumn-konsistens även med känsliga detektorer som ECD och MS.
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC-kolonner ger lågt utfall, utmärkt reproducerbarhet och kolumn-till-kolumn-konsistens även med känsliga detektorer som ECD och MS.
  • Fas med låg till medelpolaritet, 6 % cyanopropylfenyl/94 % dimetylpolysiloxan
  • Lång livslängd
  • Utmärkt tröghet
  • Motsvarar USP G43 fas
  • Liknar: Rtx-1301, DB-1301, BP-624, HP-1301, HP-624, SPB-1301, SPB-624, VP-1301, BF-624ms, CP-1301, CP-Select 624 CB
Rekommenderas för:
  • Alkoholer
  • Flyktiga organiska ämnen
  • Syrgas
  • Resterande lösningsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Temperatur 260/280 °C
Diameter (metrisk) 0.32 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.32 mm
Produktlinje TraceGULD
Stationär fas TraceGOLD™ TG-1301 MS
USP typ G43
För användning med (applikation) Analys av restlösningsmedel, ECD och GC/MS för flyktiga organiska ämnen, ECD och GC/MS för Oxygenates, ECD och GC/MS för restlösningsmedel
Filmtjocklek 1.5μ m
Längd (metrisk) 30 m
Polaritet Mellanpolär
Beskrivning 1,5 um Tjocklek; 0,32 mm ID; 30 m Längd
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.