Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC-kolonner
Produktkod. 10774637 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
105 m
15 m
30 m
60 m
75 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,25μ m
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
1μ m
1.4μ m
1.5 μm
1.5μ m
1.8μ m
3 μm
3μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10774637
Brand: Thermo Scientific™ 260911560
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ger lågt utfall, utmärkt reproducerbarhet och kolumn-till-kolumn-konsistens även med känsliga detektorer som ECD och MS.
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC-kolonner ger lågt utfall, utmärkt reproducerbarhet och kolumn-till-kolumn-konsistens även med känsliga detektorer som ECD och MS.
  • Low to mid-polarity phase, 6% cyanopropylphenyl/94% dimethyl polysiloxane
  • Long lifetime
  • Excellent inertness
  • Equivalent to USP G43 phase
  • Similar to: Rtx-1301, DB-1301, BP-624, HP-1301, HP-624, SPB-1301, SPB-624, VP-1301, BF-624ms, CP-1301, CP-Select 624 CB
Recommended for:
  • Alcohols
  • Volatile organics
  • Oxygenates
  • Residual solvents
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Temperatur 260/280°C
Diameter (metrisk) 0.53 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.53 mm
Stationär fas TraceGOLD™ TG-1301 MS
USP typ G43
För användning med (applikation) ECD and GC/MS for Alcohols, ECD and GC/MS for Volatile Organics, ECD and GC/MS for Oxygenates, ECD and GC/MS for Residual Solvents
Filmtjocklek 0.25 μm
Längd (metrisk) 60 m
Polaritet Mid-Polar
Beskrivning 0.25 um Thickness; 0.53 mm ID; 60 m Length
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.