Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS GC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS GC-kolonner har en blandning av cyano- och fenylgrupper för ökad polaritet och en annan elueringsordning i förhållande till mindre polära kolonner.
- Mellanpolaritetsfas (14 % cyanopropylfenyl, 86 % dimetylpolysiloxan)
- Fullständigt karakteriserad för långvarig reproducerbarhet, kolumn-till-kolumn-konsistens och låg blödning
- Optimal för bekräftelseanalys
- Motsvarar USP G46 fas
- Liknar: Rtx-1701, DB-1701, HP-1701, SPB-1701, VF-1701, CP-Sil 19 CB
Rekommenderas för:
Alkoholer
Bekämpningsmedel
Syrgas
PCB-kogener
Aroclor blandar
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 260/280 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.25 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.25 mm |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Stationär fas | TraceGOLD™ TG-1701 MS |
| USP typ | G46 |
| För användning med (applikation) | Aroclor Blandningsanalys, GC/MS för bekämpningsmedel, GC/MS för Oxygenates, GC/MS för PCB Cogeners, GC/MS för Aroclor Blandningar |
| Filmtjocklek | 0,25μ m |
| Längd (metrisk) | 60 m |
| Polaritet | Mellanpolär |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.