Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS GC-kolonner
Produktkod. 10187844 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 m
15 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.1 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0.1 μm
0,25μ m
0.25 μm
0,5μ m
0.5 μm
1 μm
1μ m
1.5 μm
1.5μ m
3 μm
3μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10187844
Brand: Thermo Scientific™ 260901420
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Har en blandning av cyano- och fenylgrupper för ökad polaritet och en annan elueringsordning i förhållande till mindre polära kolonner.
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS GC-kolonner har en blandning av cyano- och fenylgrupper för ökad polaritet och en annan elueringsordning i förhållande till mindre polära kolonner.
  • Mellanpolaritetsfas (14 % cyanopropylfenyl, 86 % dimetylpolysiloxan)
  • Fullständigt karakteriserad för långvarig reproducerbarhet, kolumn-till-kolumn-konsistens och lågt utfall
  • Optimal för bekräftelseanalys
  • Motsvarar USP G46 fas
  • Liknar: Rtx-1701, DB-1701, HP-1701, SPB-1701, VF-1701, CP-Sil 19 CB
Rekommenderas för:
Alkoholer
Bekämpningsmedel
Syrgas
PCB-kogener
Aroclor blandar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Temperatur 260/280 °C
Diameter (metrisk) 0.25 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.25 mm
Produktlinje TraceGULD
Stationär fas TraceGOLD™ TG-1701 MS
USP typ G46
För användning med (applikation) Analys av bekämpningsmedel, GC/MS för bekämpningsmedel, GC/MS för Oxygenates, GC/MS för PCB Cogeners, GC/MS för Aroclor Blandningar
Filmtjocklek 0,25μ m
Längd (metrisk) 30 m
Polaritet Mellanpolär
Beskrivning 0,25 um Tjocklek; 0,25 mm ID; 30 m Längd
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.