Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS GC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS GC-kolonner har en blandning av cyano- och fenylgrupper för ökad polaritet och en annan elueringsordning i förhållande till mindre polära kolonner.
- Mid-polarity phase (14% cyanopropylphenyl, 86% dimethyl polysiloxane)
- Fully characterized for long-term reproducibility, column-to-column consistency and low bleed
- Optimal for confirmation analysis
- Equivalent to USP G46 phase
- Similar to: Rtx-1701, DB-1701, HP-1701, SPB-1701, VF-1701, CP-Sil 19 CB
Recommended for:
Alcohols
Pesticides
Oxygenates
PCB cogeners
Aroclor mixes
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 260/280°C |
| Diameter (metrisk) | 0.32 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.32 mm |
| Stationär fas | TraceGOLD™ TG-1701 MS |
| USP typ | G46 |
| För användning med (applikation) | GC/MS for Alcohols, GC/MS for Pesticides, GC/MS for Oxygenates, GC/MS for PCB Cogeners, GC/MS for Aroclor Mixes |
| Filmtjocklek | 0.5 μm |
| Längd (metrisk) | 60 m |
| Polaritet | Mid-Polar |
| Beskrivning | 0.5 um Thickness; 0.32 mm ID; 60 m Length |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.