Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS GC-kolonner
Produktkod. 10628725 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 m
15 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.1 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0.1 μm
0,25μ m
0.25 μm
0,5μ m
0.5 μm
1 μm
1μ m
1.5 μm
1.5μ m
3 μm
3μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10628725
Brand: Thermo Scientific™ 260900200
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Har en blandning av cyano- och fenylgrupper för ökad polaritet och en annan elueringsordning i förhållande till mindre polära kolonner.
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS GC-kolonner har en blandning av cyano- och fenylgrupper för ökad polaritet och en annan elueringsordning i förhållande till mindre polära kolonner.
  • Mid-polarity phase (14% cyanopropylphenyl, 86% dimethyl polysiloxane)
  • Fully characterized for long-term reproducibility, column-to-column consistency and low bleed
  • Optimal for confirmation analysis
  • Equivalent to USP G46 phase
  • Similar to: Rtx-1701, DB-1701, HP-1701, SPB-1701, VF-1701, CP-Sil 19 CB
Recommended for:
Alcohols
Pesticides
Oxygenates
PCB cogeners
Aroclor mixes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Temperatur 260/280°C
Diameter (metrisk) 0.1 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.1 mm
Stationär fas TraceGOLD™ TG-1701 MS
USP typ G46
För användning med (applikation) GC/MS for Alcohols, GC/MS for Pesticides, GC/MS for Oxygenates, GC/MS for PCB Cogeners, GC/MS for Aroclor Mixes
Filmtjocklek 0.1 μm
Längd (metrisk) 10 m
Polaritet Mid-Polar
Beskrivning 0.1 um Thickness; 0.1 mm ID; 10 m Length
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.