Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-17MS GC-kolonner
Produktkod. 10219714 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 m
15 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.1 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0.1 μm
0,25μ m
0.25 μm
0,5μ m
0.5 μm
1 μm
1μ m
1.5 μm
1.5μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10219714
Brand: Thermo Scientific™ 260891440
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa kolumner för GCMS-applikationer som kräver mer polaritet än en 5 % fenylkolonn.
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-17MS GC-kolonner är särskilt lämpade för GCMS-applikationer som kräver mer polaritet än en 5 % fenylkolonn.
  • Mellanpolaritetsfas av 50 % difenyl/50 % dimetylpolysiloxan
  • Idealisk för konfirmationsanalys
  • Utmärkt tröghet för aktiva föreningar såsom bekämpningsmedel
  • Mycket låg blödning idealisk för analys med GCMS
  • Liknar Rxi™ -17, DB-17, DB-608, VF-17ms, CP-Sil 24 CB
Rekommenderas för:
  • Bekämpningsmedel och herbicider
  • Kolofoniumsyror
  • Ftalatestrar
  • Triglycerider
  • Steroler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Temperatur 300/320 °C
Diameter (metrisk) 0.53 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.53 mm
Produktlinje TraceGULD
Stationär fas TraceGOLD™ TG-17 MS
USP typ G43
För användning med (applikation) Kolofoniumsyraanalys, GC/MS för kolofoniumsyror, GC/MS för ftalatestrar, GC/MS för triglycerider, GC/MS för steroler
Filmtjocklek 0,25μ m
Längd (metrisk) 30 m
Polaritet Mellanpolär
Beskrivning 0,25 um Tjocklek; 0,53 mm ID; 30 m Längd
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.