Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-17MS GC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-17MS GC-kolonner är särskilt lämpade för GCMS-applikationer som kräver mer polaritet än en 5 % fenylkolonn.
- Mid-polarity phase of 50% diphenyl/50% dimethyl polysiloxane
- Ideal for confirmational analysis
- Excellent inertness for active compounds such as pesticides
- Very low bleed ideal for analysis by GCMS
- Similar to Rxi™-17, DB-17, DB-608, VF-17ms, CP-Sil 24 CB
Recommended for:
- Pesticides and herbicides
- Rosin acids
- Phthalate esters
- Triglycerides
- Sterols
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 300/320°C |
| Diameter (metrisk) | 0.25 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.25 mm |
| Stationär fas | TraceGOLD™ TG-17 MS |
| USP typ | G43 |
| För användning med (applikation) | GC/MS for Pesticides and Herbicides, GC/MS for Rosin Acids, GC/MS for Phthalate Esters, GC/MS for Triglycerides, GC/MS for Sterols |
| Filmtjocklek | 0.5 μm |
| Längd (metrisk) | 15 m |
| Polaritet | Mid-Polar |
| Beskrivning | 0.5 um Thickness; 0.25 mm ID; 15 m Length |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.