Beskrivning
Optimera separationen när du analyserar aktiva miljöföreningar med Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-17SilMS GC kolumn. Kolonnen har stabilitets- och prestandaprofilen idealisk för separation av aktiva miljöföreningar såsom polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Överlägsen tröghet säkerställer utmärkt toppform och känslighet.
Konstruerad för överlägsen prestanda
- Midpolaritetsfas som liknar 50 % fenylmetylpolysiloxan
- Hög termisk stabilitet— maximala temperaturer upp till 340° till 360 °C
Användningsområden
- PAH
- Bekämpningsmedel och herbicider
- Ftalatestrar
- Triglycerider
Ett språng framåt i kolumnprestanda med låg blödning och överlägsen tröghet
- En stabil kolonn med låg blödning ger konsekventa resultat
- Lågt baslinjebrus möjliggör förbättrade detektionsgränser med förbättrad upplösning av lågnivåanalyter
- Att minimera kolonnutsläpp förlänger kolonnens livslängd, vilket leder till högre produktivitet
- Att minska kolonnblödning ökar reproducerbarheten av den stationära fasen över tiden, vilket resulterar i större kör-till-körning och batch-till-batch-reproducerbarhet
Rekommenderas för:
- Herbicider
- PAH
- Bekämpningsmedel
- Ftalatestrar
Alternativa användningsområden
- Triglycerider
- Ketoner
- Nitroaromatics
- Växtsteroler
- Pyretroider
Liknar:
- DB-17ms
- VF-17 ms
- CP-Sil 24 CB
- ZB-50
- BPX-50
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 340/360 °C |
| För användning med (applikation) | Triglyceridanalys, GC/MS för bekämpningsmedel och herbicider, GC/MS för ftalatestrar, GC/MS för triglycerider |
| Längd (metrisk) | 60 m |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.25 mm |
| USP typ | G3 |
| Stationär fas | TraceGOLD™ TG-17 SILMS |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Filmtjocklek | 0,25μ m |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.