Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-17SilMS GC-kolonner
Produktkod. 15287478 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
10 m
20 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.15 mm
0.18 mm
0.25 mm
0.32 mm
Filmtjocklek:
0,15μ m
0,18μ m
0,25 μm
0,25μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Inre Filmtjocklek Förpackningsstorlek
15287478 30 m 0.25 mm 0,25μ m Varje
13498018 10 m 0.15 mm 0,15μ m Varje
15254533 60 m 0.25 mm 0,25 μm Varje
15214533 20 m 0.18 mm 0,18μ m Varje
15264533 30 m 0.32 mm 0,25μ m Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15287478 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 260721420
Beräknad leverans: 09-12-2026
Optimera separationen när du analyserar aktiva miljöföreningar med denna GC-kolonn med låg blödning med överlägsen tröghet.
Optimera separationen när du analyserar aktiva miljöföreningar med Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-17SilMS GC kolumn. Kolonnen har stabilitets- och prestandaprofilen idealisk för separation av aktiva miljöföreningar såsom polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Överlägsen tröghet säkerställer utmärkt toppform och känslighet.
Begränsad garantiperiod: Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Temperatur 340/360 °C
För användning med (applikation) Analys av ftalatestrar, GC/MS för bekämpningsmedel och herbicider, GC/MS för ftalatestrar, GC/MS för triglycerider
Längd (metrisk) 30 m
Diameter (metrisk) Inre 0.25 mm
USP typ G3
Produktlinje TraceGULD
Filmtjocklek 0,25μ m
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.