Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MS GC-kolonner
Produktkod. 10137424 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 m
100 m
12 m
15 m
20 m
30 m
40 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.1 mm
0.15 mm
0.18 mm
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,1μ m
0,15μ m
0,18μ m
0,25μ m
0,33μ m
0,5μ m
0.5 μm
1μ m
1.5μ m
3μ m
5μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10137424
Brand: Thermo Scientific™ 260992110
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Välj det opolära Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MS GC kolumn för optimalt signal-brusförhållande, känslighet och MS-integritet. Uppnå konsekventa resultat med denna stabila kolonn med låg blödning.
Uppnå konsekventa resultat med denna stabila kolonn med låg blödning. För optimalt signal-brusförhållande, känslighet och MS-integritet för en mängd olika applikationer är den opolära TraceGOLD TG-1MS GC-kolonnen ett utmärkt val.
Konstruerad för överlägsen prestanda:
  • Opolär, 100 % dimetylpolysiloxan
  • Motsvarar USP G2
  • Exceptionellt låg blödning
  • Användningsområden:
  • Kolväten
  • Polyklorerade bifenyler (PCB)
  • Missbruksdroger
  • Organiska bensinprodukter (GRO)
  • raffinaderigaser
  • Eteriska oljor
  • Bekämpningsmedel
Ett språng framåt i prestanda med låg blödning och överlägsen tröghet:
  • Lågt baslinjebrus möjliggör förbättrade detektionsgränser med förbättrad upplösning av lågnivåanalyter.
  • Att minimera kolonnutsläpp förlänger kolonnens livslängd, vilket leder till högre produktivitet.
  • Att reducera kolonnblödning ökar reproducerbarheten för den stationära fasen över tiden, vilket resulterar i större reproducerbarhet från serie till serie och batch-till-batch.
  • Överlägsen tröghet säkerställer utmärkt toppform och känslighet, särskilt för högaktiva eller svåranalyserade föreningar.
Rekommenderas för:
  • Kolväten
  • GROs
  • Missbruksdroger
  • PCB
Alternativa användningsområden:
  • Klorerade aromater
  • Organiska klorbekämpningsmedel
  • Organiska fosforhaltiga bekämpningsmedel
  • Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
  • Paraffiner
  • Polywax
  • Pyretroider
  • Halvflyktiga ämnen
  • Xylener
  • Liknar:
  • Rxi™ -1 ms
  • DB-1
  • DB-1ms
  • HP-1
  • HP-1ms
  • Ultra-1
  • SPB™ -1
  • Rättvisa™ -1
  • VF-1ms
  • CP-Sil 5 CB Low Bleed/MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Temperatur 330/°350 C för standardkolonner; 430 °C för metallpelare
Diameter (metrisk) 0.25 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.25 mm
Produktlinje TraceGULD
Stationär fas TraceGOLD™ TG-1 MS
USP typ G2
För användning med (applikation) GC/MS för kolväten, lösningsmedelsföroreningar, PCB-kongener och Aroclor Blandningar, GC/MS för simulerad destillation, missbruksläkemedel, naturgasdoftämnen, eteriska oljor och bekämpningsmedel
Filmtjocklek 0,5μ m
Längd (metrisk) 30 m
Polaritet Icke-polär
Beskrivning 0,5 um Tjocklek; 0,25 mm ID; 30 m Längd
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.