Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MS GC-kolonner
Produktkod. 10436754 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
10 m
12 m
15 m
20 m
30 m
40 m
60 m
100 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.1 mm
0.15 mm
0.18 mm
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,1μ m
0,15μ m
0,18μ m
0,25μ m
0,33μ m
0,5 μm
0,5μ m
1μ m
1.5μ m
3μ m
5μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
36 product options available for selection
Product selection table with 36 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Inre Filmtjocklek unitSize
10436754 10 m 0.1 mm 0,1μ m Varje
13468008 20 m 0.15 mm 0,15μ m Varje
13448008 40 m 0.15 mm 0,15μ m Varje
15870900 60 m 0.32 mm 0,5μ m Varje
10744267 15 m 0.25 mm 0,25μ m Varje
10096644 15 m 0.32 mm 0,25μ m Varje
15820910 30 m 0.53 mm 5μ m Varje
10554875 30 m 0.25 mm 0,25μ m Varje
15830910 100 m 0.25 mm 0,5μ m Varje
10564875 30 m 0.32 mm 0,25μ m Varje
15840910 30 m 0.53 mm 3μ m Varje
10006654 60 m 0.25 mm 0,25μ m Varje
10429154 30 m 0.25 mm 0,1μ m Varje
10127424 60 m 0.32 mm 0,25μ m Varje
10137424 30 m 0.25 mm 0,5μ m Varje
10426954 15 m 0.32 mm 0,5 μm Varje
10197464 15 m 0.53 mm 0,5μ m Varje
10270335 30 m 0.25 mm 0,5μ m Varje
10280335 30 m 0.32 mm 0,5μ m Varje
10544875 30 m 0.53 mm 0,5μ m Varje
10006324 60 m 0.25 mm 0,5μ m Varje
10016084 60 m 0.32 mm 0,5μ m Varje
10046744 15 m 0.25 mm 0,5μ m Varje
10628535 15 m 0.32 mm 1μ m Varje
10638535 15 m 0.53 mm 1μ m Varje
10407154 30 m 0.25 mm 1μ m Varje
10045784 30 m 0.32 mm 1μ m Varje
10055784 30 m 0.53 mm 1μ m Varje
10065784 60 m 0.25 mm 1μ m Varje
10477134 60 m 0.32 mm 1μ m Varje
10026084 15 m 0.53 mm 1.5μ m Varje
10127714 30 m 0.53 mm 1.5μ m Varje
15217488 15 m 0.32 mm 3μ m Varje
15227488 30 m 0.32 mm 3μ m Varje
15247488 12 m 0.2 mm 0,33μ m Varje
15237488 20 m 0.18 mm 0,18μ m Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 36 options available.
36 options
Produktkod. 10436754 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 260990200
Beräknad leverans: 27-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Välj det opolära Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MS GC kolumn för optimalt signal-brusförhållande, känslighet och MS-integritet. Uppnå konsekventa resultat med denna stabila kolonn med låg blödning.
Uppnå konsekventa resultat med denna stabila kolonn med låg blödning. För optimalt signal-brusförhållande, känslighet och MS-integritet för en mängd olika applikationer är den opolära TraceGOLD TG-1MS GC-kolonnen ett utmärkt val.
Konstruerad för överlägsen prestanda:
  • Opolär, 100 % dimetylpolysiloxan
  • Motsvarar USP G2
  • Exceptionellt låg blödning
  • Användningsområden:
  • Kolväten
  • Polyklorerade bifenyler (PCB)
  • Missbruksdroger
  • Organiska bensinprodukter (GRO)
  • raffinaderigaser
  • Eteriska oljor
  • Bekämpningsmedel
Ett språng framåt i prestanda med låg blödning och överlägsen tröghet:
  • Lågt baslinjebrus möjliggör förbättrade detektionsgränser med förbättrad upplösning av lågnivåanalyter.
  • Att minimera kolonnutsläpp förlänger kolonnens livslängd, vilket leder till högre produktivitet.
  • Att reducera kolonnblödning ökar reproducerbarheten för den stationära fasen över tiden, vilket resulterar i större reproducerbarhet från serie till serie och batch-till-batch.
  • Överlägsen tröghet säkerställer utmärkt toppform och känslighet, särskilt för högaktiva eller svåranalyserade föreningar.
Rekommenderas för:
  • Kolväten
  • GROs
  • Missbruksdroger
  • PCB
Alternativa användningsområden:
  • Klorerade aromater
  • Organiska klorbekämpningsmedel
  • Organiska fosforhaltiga bekämpningsmedel
  • Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
  • Paraffiner
  • Polywax
  • Pyretroider
  • Halvflyktiga ämnen
  • Xylener
  • Liknar:
  • Rxi™ -1 ms
  • DB-1
  • DB-1ms
  • HP-1
  • HP-1ms
  • Ultra-1
  • SPB™ -1
  • Rättvisa™ -1
  • VF-1ms
  • CP-Sil 5 CB Low Bleed/MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) GC/MS för kolväten, lösningsmedelsföroreningar, PCB-kongener och Aroclor Blandningar, GC/MS för simulerad destillation, missbruksläkemedel, naturgasdoftämnen, eteriska oljor och bekämpningsmedel
Filmtjocklek 0,1μ m
Längd (metrisk) 10 m
Polaritet Icke-polär
Beskrivning 0,1 um Tjocklek; 0,1 mm ID; 10 m Längd
Diameter (metrisk) 0.1 mm
USP typ G2
Stationär fas TraceGOLD TG-1 MS
Diameter (metrisk) Inre 0.1 mm
Produktlinje TraceGULD
Max. Temperatur (metrisk) 330/°350 C för standardkolonner; 430 °C för metallpelare
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.