Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MS GC-kolonner
Produktkod. 15227488 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 m
100 m
12 m
15 m
20 m
30 m
40 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.1 mm
0.15 mm
0.18 mm
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,1μ m
0,15μ m
0,18μ m
0,25μ m
0,33μ m
0,5μ m
0.5 μm
1μ m
1.5μ m
3μ m
5μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15227488
Brand: Thermo Scientific™ 260994840
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Välj det opolära Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MS GC kolumn för optimalt signal-brusförhållande, känslighet och MS-integritet. Uppnå konsekventa resultat med denna stabila kolonn med låg blödning.
Uppnå konsekventa resultat med denna stabila kolonn med låg blödning. För optimalt signal-brusförhållande, känslighet och MS-integritet för en mängd olika applikationer är den opolära TraceGOLD TG-1MS GC-kolonnen ett utmärkt val.
Konstruerad för överlägsen prestanda: Opolär, 100 % dimetylpolysiloxan Motsvarar USP G2Exceptionellt låga blödningar Tillämpningar: Kolväten Polyklorerade bifenyler (PCB) Missbruksläkemedel Organiska bensinprodukter (GROs) Raffinaderigaser Eteriska oljor Bekämpningsmedel Ett språng framåt i prestanda med låg blödning och överlägsen tröghet: Lågt baslinjebrus möjliggör förbättrad upplösning av kolumnblödningar och förbättrad upplösning för låga nivåer av detektion med låga nivåer. kolonnlivslängd, vilket leder till högre produktivitet. Minskad kolonnblödning ökar reproducerbarheten av den stationära fasen över tid, vilket resulterar i större reproducerbarhet från serie till serie och batch-till-batch. Överlägsen tröghet säkerställer utmärkt toppform och känslighet, särskilt för högaktiva eller svåranalyserade föreningar. bekämpningsmedelOrganofosforbekämpningsmedelPolycykliska aromatiska kolväten (PAH)ParaffinerPolyvaxPyretroiderHalvflyktiga ämnenXylener Liknar:Rxi™ -1msDB-1DB-1msHP-1HP-1msUltra-1SPB™ -1Eget kapital™ -1VF-1msCP-Sil 5 CB Low Bleed/MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Temperatur 330/°350 C för standardkolonner; 430 °C för metallpelare
Diameter (metrisk) 0.32 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.32 mm
Produktlinje TraceGULD
Stationär fas TraceGOLD™ TG-1 MS
USP typ G2
För användning med (applikation) GC/MS för kolväten, lösningsmedelsföroreningar, PCB-kongener och Aroclor Blandningar, GC/MS för simulerad destillation, missbruksläkemedel, naturgasdoftämnen, eteriska oljor och bekämpningsmedel
Filmtjocklek 3μ m
Längd (metrisk) 30 m
Polaritet Icke-polär
Beskrivning TG-1 MS 30 mx 0,32 mm x 3,0μ m
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.