Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MS GC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Uppnå konsekventa resultat med denna stabila kolonn med låg blödning. För optimalt signal-brusförhållande, känslighet och MS-integritet för en mängd olika applikationer är den opolära TraceGOLD TG-1MS GC-kolonnen ett utmärkt val.
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 330/°350 C för standardkolonner; 430 °C för metallpelare |
| Diameter (metrisk) | 0.18 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.18 mm |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Stationär fas | TraceGOLD™ TG-1 MS |
| USP typ | G2 |
| För användning med (applikation) | GC/MS för kolväten, lösningsmedelsföroreningar, PCB-kongener och Aroclor Blandningar, GC/MS för simulerad destillation, missbruksläkemedel, naturgasdoftämnen, eteriska oljor och bekämpningsmedel |
| Filmtjocklek | 0,18μ m |
| Längd (metrisk) | 20 m |
| Polaritet | Icke-polär |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.