Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MS GC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Uppnå konsekventa resultat med denna stabila kolonn med låg blödning. För optimalt signal-brusförhållande, känslighet och MS-integritet för en mängd olika applikationer är den opolära TraceGOLD TG-1MS GC-kolonnen ett utmärkt val.
- Konstruerad för överlägsen prestanda:
- Opolär, 100 % dimetylpolysiloxan
- Motsvarar USP G2
- Exceptionellt låg blödning
Användningsområden:
- Kolväten
- Polyklorerade bifenyler (PCB)
- Missbruksdroger
- Organiska bensinprodukter (GRO)
- raffinaderigaser
- Eteriska oljor
- Bekämpningsmedel
Ett språng framåt i prestanda med låg blödning och överlägsen tröghet:
- Lågt baslinjebrus möjliggör förbättrade detektionsgränser med förbättrad upplösning av lågnivåanalyter.
- Att minimera kolonnutsläpp förlänger kolonnens livslängd, vilket leder till högre produktivitet.
- Att reducera kolonnblödning ökar reproducerbarheten för den stationära fasen över tiden, vilket resulterar i större reproducerbarhet från serie till serie och batch-till-batch.
- Överlägsen tröghet säkerställer utmärkt toppform och känslighet, särskilt för högaktiva eller svåranalyserade föreningar.
Rekommenderas för:
- Kolväten
- GROs
- Missbruksdroger
- PCB
Alternativa användningsområden:
- Klorerade aromater
- Organiska klorbekämpningsmedel
- Organiska fosforhaltiga bekämpningsmedel
- Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
- Paraffiner
- Polywax
- Pyretroider
- Halvflyktiga ämnen
- Xylener
Liknar:
- Rxi™ -1 ms
- DB-1
- DB-1ms
- HP-1
- HP-1ms
- Ultra-1
- SPB™ -1
- Rättvisa™ -1
- VF-1ms
- CP-Sil 5 CB Low Bleed/MS
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 330/°350 C för standardkolonner; 430 °C för metallpelare |
| Diameter (metrisk) | 0.53 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.53 mm |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Stationär fas | TraceGOLD™ TG-1 MS |
| USP typ | G2 |
| För användning med (applikation) | GC/MS för kolväten, lösningsmedelsföroreningar, PCB-kongener och Aroclor Blandningar, GC/MS för simulerad destillation, missbruksläkemedel, naturgasdoftämnen, eteriska oljor och bekämpningsmedel |
| Filmtjocklek | 5μ m |
| Längd (metrisk) | 30 m |
| Polaritet | Icke-polär |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.