Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1MT metall GC kolumner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivelse
Flytta gränserna för dina analyser med Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MT GC-kolonner. Dessa opolära metallpelare låter dig arbeta i temperaturer upp till 430 C °utan att kompromissa med prestanda när du analyserar mycket aktiva och aggressiva föreningar.
- Opolär, 100 % dimetylpolysiloxan
- Låg blödning för utmärkt signal-brusförhållande, känslighet och masspektral integritet
- Stabil till 430 °C
- Kolväten
- Lösningsmedel föroreningar
- Kongener av polyklorerad bifenyl (PCB).
- Aroclor blandar
- Simulerad destillation
- Missbruksdroger
- Naturgas luktämnen
- Eteriska oljor
- Bekämpningsmedel
- En stabil kolonn med låg blödning ger konsekventa resultat.
- Lågt baslinjebrus möjliggör förbättrade detektionsgränser med förbättrad upplösning av lågnivåanalyter. Att minimera kolonnutsläpp förlänger kolonnens livslängd, vilket leder till högre produktivitet.
- Att reducera kolonnblödning ökar reproducerbarheten för den stationära fasen över tiden, vilket resulterar i större reproducerbarhet från serie till serie och batch-till-batch.
- Överlägsen tröghet säkerställer utmärkt toppform och känslighet, speciellt för mycket aktiva eller svåra föreningar.
- Kolväten
- Organiska bensinprodukter (GRO)
- Missbruksdroger
- PCB
- Klorerade aromater
- Organiska klorbekämpningsmedel
- Organiska fosforhaltiga bekämpningsmedel
- Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
- Paraffiner
- Polywax
- Pyretroider
- Halvflyktiga ämnen
- Xylener
- MXT™ -1
- DB-1
- DB-1MS
- HP-1
- HP-1MS
- Ultra-1
- SPB™ -1
- Rättvisa™ -1
- MDN-1
- CP-Sil 5 CB
- VF-1ms
- ZB-1HT
Tekniske data
Tekniske data
| Max. Temperatur | Upp till 430 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.25 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.25 mm |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Stationär fas | TraceGOLD™ TG-1 MT |
| USP typ | G1, G2, G38 |
| För användning med (applikation) | Kolvätenanalys, GC för kolväten, GC for Gasoline Range Organics (GROs), GC för narkotikamissbruk, GC för PCB |
| Temperaturområde | -60 °C till +430 °C |
| Filmtjocklek | 0,25μ m |
| Längd (metrisk) | 30 m |
| Vis mere |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.