Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1MT metall GC kolumner
Produktkod. 15820920 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
5 m
6 m
10 m
12 m
15 m
30 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.25 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,1μ m
0.15 μm
0,25μ m
0.5 μm
0,88μ m
1 μm
1μ m
2,65μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Inre Filmtjocklek unitSize
15820920 10 m 0.53 mm 2,65μ m Varje
12602745 5 m 0.53 mm 0,88μ m Varje
15257488 12 m 0.53 mm 1μ m Varje
12612745 5 m 0.53 mm 0,1μ m Varje
11805712 30 m 0.25 mm 1 μm Varje
11835712 6 m 0.53 mm 0.15 μm Varje
11895702 30 m 0.25 mm 0.5 μm Varje
11885702 30 m 0.25 mm 0,25μ m Varje
11875702 15 m 0.25 mm 0,25μ m Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15820920 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 26M993480
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tänj gränserna för dina analyser med dessa opolära metallkolonner designade för användning vid förhöjd temperatur.
Flytta gränserna för dina analyser med Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MT GC-kolonner. Dessa opolära metallpelare låter dig arbeta i temperaturer upp till 430 C °utan att kompromissa med prestanda när du analyserar mycket aktiva och aggressiva föreningar.
Konstruerad för överlägsen prestanda:
  • Opolär, 100 % dimetylpolysiloxan
  • Låg blödning för utmärkt signal-brusförhållande, känslighet och masspektral integritet
  • Stabil till 430 °C
  • Användningsområden:
  • Kolväten
  • Lösningsmedel föroreningar
  • Kongener av polyklorerad bifenyl (PCB).
  • Aroclor blandar
  • Simulerad destillation
  • Missbruksdroger
  • Naturgas luktämnen
  • Eteriska oljor
  • Bekämpningsmedel
  • Ett språng framåt i prestanda med låg blödning och överlägsen tröghet:
  • En stabil kolonn med låg blödning ger konsekventa resultat.
  • Lågt baslinjebrus möjliggör förbättrade detektionsgränser med förbättrad upplösning av lågnivåanalyter. Att minimera kolonnutsläpp förlänger kolonnens livslängd, vilket leder till högre produktivitet.
  • Att reducera kolonnblödning ökar reproducerbarheten för den stationära fasen över tiden, vilket resulterar i större reproducerbarhet från serie till serie och batch-till-batch.
  • Överlägsen tröghet säkerställer utmärkt toppform och känslighet, speciellt för mycket aktiva eller svåra föreningar.
  • Rekommenderas för:
  • Kolväten
  • Bensinsortiment
  • Klorerade aromater
  • Organiska klorbekämpningsmedel
  • Organiska fosforhaltiga bekämpningsmedel
  • Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
  • Paraffiner
  • Polywax
  • Pyretroider
  • Halvflyktiga ämnen
  • Xylener
  • Liknar:
  • MXT™ -1
  • DB-1
  • DB-1MS
  • HP-1
  • HP-1MS
  • Ultra-1
  • SPB™ -1
  • Rättvisa™ -1
  • MDN-1
  • CP-Sil 5 CB
  • VF-1ms
  • ZB-1HT
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Max. Temperatur Upp till 430 °C
    Diameter (metrisk) 0.53 mm
    Diameter (metrisk) Inre 0.53 mm
    Produktlinje TraceGULD
    Stationär fas TraceGOLD™ TG-1MT
    USP typ G2
    För användning med (applikation) Kolvätenanalys, GC/MS för kolväten, GC/MS for Gasoline Range Organics (GROs), GC/MS för narkotikamissbruk, GC/MS för PCB
    Filmtjocklek 2,65μ m
    Längd (metrisk) 10 m
    Polaritet Icke-polär
    Begränsad garantiperiod:
    Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
    Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
    Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.