Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-200MS GC Kolumn
Produktkod. 15547791 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.25 mm
0.53 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Inre Förpackningsstorlek
15547791 60 m 0.25 mm Varje
15820900 30 m 0.53 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15547791 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 260843080
Beräknad leverans: 16-12-2026
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-200MS GC Column har en exceptionellt inert fas med selektivitet och elueringsordning optimerad för svåra separationer.
  • Trifluorpropylmetylpolysiloxanfas löser föreningar som fenyl- och cyanofaser inte kan
  • Enastående termisk stabilitet och låg blödning
  • Lämplig för användning med känsliga detektorer inklusive ECD, NPD och MS
  • Lämplig att använda som en bekräftelse GC kolumn
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 60 m
Diameter (metrisk) Inre 0.25 mm
USP typ G6
Stationär fas TraceGOLD TG-200MS
Filmtjocklek 1μ m