Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-200MS GC Kolumn
Produktkod. p-7139565 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.25 mm
0.53 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15820900
Brand: Thermo Scientific™ 260842980
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-200MS GC Column har en exceptionellt inert fas med selektivitet och elueringsordning optimerad för svåra separationer.
  • Trifluorpropylmetylpolysiloxanfas löser föreningar som fenyl- och cyanofaser inte kan
  • Enastående termisk stabilitet och låg blödning
  • Lämplig för användning med känsliga detektorer inklusive ECD, NPD och MS
  • Lämplig att använda som en bekräftelse GC kolumn
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 30 m
Diameter (metrisk) Inre 0.53 mm
USP typ G6
Stationär fas TraceGOLD TG-200MS
Filmtjocklek 1μ m