Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-200MS GC-kolonner
Produktkod. 13488018 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 m
20 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13488018
Brand: Thermo Scientific™ 260842760
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Exceptionellt inerta mellanpolaritetskolonner med selektivitet och elueringsordning optimerad för svåra separationer
  • Polär fas, trifluorpropylmetyl polysiloxan fast fas löser föreningar som fenyl och cyano faser inte kan
  • Enastående termisk stabilitet och låg blödning
  • Lämplig för användning med känsliga detektorer inklusive ECD, NPD och MS
  • Bekräftelsekolumn i kombination med en annan GC-kolumn
  • Motsvarar USP G6 fas
  • Liknar Rtx™ -200MS, DB-200, DB-210
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Max. Temperatur -20 °C till +320/340 °C
Längd (engelska) Kapillär 65.61 ft.
Typ GC kapillärkolonn
Diameter (metrisk) Inre 0.15 mm
För användning med (applikation) Kiseldioxidanalys
Filmtjocklek 0,15μ m
Längd (metrisk) 20 m