Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-225MS GC-kolonner
Produktkod. 10704837 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
15 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,25 μm
0,25μ m
0,5 μm
1 μm
Förpackningsstorlek:
Varje
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Inre Filmtjocklek unitSize
10704837 30 m 0.25 mm 0,25μ m Varje
10575435 15 m 0.25 mm 0,25 μm Varje
10712537 15 m 0.32 mm 0,25 μm Varje
10209614 30 m 0.32 mm 0,25μ m Varje
10714837 30 m 0.53 mm 0,25 μm Varje
10350825 60 m 0.25 mm 0,25μ m Varje
10506385 15 m 0.25 mm 0,5 μm Varje
10703687 15 m 0.32 mm 0,5 μm Varje
10713687 15 m 0.53 mm 0,5 μm Varje
10219664 30 m 0.25 mm 0,5 μm Varje
10108094 30 m 0.32 mm 0,5 μm Varje
10585435 30 m 0.53 mm 0,5 μm Varje
10555625 60 m 0.25 mm 0,5 μm Varje
10381545 60 m 0.32 mm 0,5 μm Varje
10391545 60 m 0.53 mm 0,5 μm Varje
10361405 15 m 0.32 mm 1 μm Varje
10744457 15 m 0.53 mm 1 μm Varje
10458104 30 m 0.32 mm 1 μm Varje
10754457 30 m 0.53 mm 1 μm Varje
10361025 60 m 0.32 mm 1 μm Varje
10117384 60 m 0.53 mm 1 μm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Produktkod. 10704837 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 260831420
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppnå högre termisk stabilitet och ökad effektivitet med dessa kolonner.
Uppnå högre termisk stabilitet och ökad effektivitet med hjälp av Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-225MS GC-kolonner.
Konstruerad för överlägsen prestanda
  • Polär fas, 50 % cyanopropylmetyl/50 % fenylmetylpolysiloxan
  • Innovativ deaktiveringsprocess för siloxan för att minska svansavfall och förbättra effektiviteten jämfört med jämförbara kolonner
  • Motsvarar USP G7, G19 faser
Användningsområden:
  • Fettsyrametylestrar (FAME)
  • Kolhydrater
  • Steroler
  • Smakföreningar
Ett språng framåt i kolumnprestanda med låg blödning och överlägsen tröghet
  • Denna stabila kolonn med låg blödning ger konsekventa resultat och det låga baslinjebruset möjliggör förbättrade detektionsgränser med förbättrad upplösning av lågnivåanalyter.
  • Att minimera kolonnutsläpp förlänger kolonnens livslängd, vilket leder till högre produktivitet.
  • Att reducera kolonnblödning ökar reproducerbarheten för den stationära fasen över tiden, vilket resulterar i större reproducerbarhet från serie till serie och batch-till-batch.
  • Överlägsen tröghet säkerställer utmärkt toppform och känslighet, särskilt för högaktiva eller svåranalyserade föreningar.
Rekommenderas för:
  • Alditolacetater (socker)
  • FAMEs
  • Alternativa användningsområden:
  • Ketoner
  • Liknar:
  • Rtx™ -225
  • DB-225
  • HP-225
  • SPB™ -225
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Sterolanalys, GC/MS för kolhydrater, GC/MS för steroler, GC/MS för aromföreningar
Filmtjocklek 0,25μ m
Längd (metrisk) 30 m
Polaritet Polär
Beskrivning 0,25 um Tjocklek; 0,25 mm ID; 30 m Längd
Diameter (metrisk) 0.25 mm
USP typ G7, G19
Stationär fas TraceGOLD™ TG-225 MS
Diameter (metrisk) Inre 0.25 mm
Produktlinje TraceGULD
Max. Temperatur (metrisk) 220/240 °C
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.