Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS GC-kolonner
Produktkod. 10016174 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
15 m
30 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,25 μm
0,25μ m
0,5 μm
0,5μ m
1 μm
1μ m
1,5 μm
1.5μ m
3 μm
Förpackningsstorlek:
Varje
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Inre Filmtjocklek Förpackningsstorlek
10016174 30 m 0.25 mm 0,25μ m Varje
10505635 15 m 0.25 mm 0,25μ m Varje
10534115 15 m 0.32 mm 0,25 μm Varje
10167704 30 m 0.32 mm 0,25μ m Varje
10733877 15 m 0.25 mm 0,5 μm Varje
10639295 15 m 0.32 mm 0,5 μm Varje
10545815 15 m 0.53 mm 0,5μ m Varje
10371115 30 m 0.25 mm 0,5μ m Varje
10279754 30 m 0.32 mm 0,5μ m Varje
10781957 30 m 0.53 mm 0,5 μm Varje
10621016 15 m 0.25 mm 1 μm Varje
10219804 15 m 0.53 mm 1 μm Varje
10629675 30 m 0.25 mm 1 μm Varje
10229084 30 m 0.32 mm 1 μm Varje
10713297 30 m 0.53 mm 1μ m Varje
10791957 15 m 0.53 mm 1,5 μm Varje
10534875 30 m 0.53 mm 1.5μ m Varje
10381345 30 m 0.53 mm 3 μm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Produktkod. 10016174 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 260941420
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 17-11-2026
Använd dessa kolumner för en högre fenylhalt som ger användbar elueringsordning och retentionstidsändringar.
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS Columns erbjuder en högre fenylhalt, vilket ger användbar elueringsordning och retentionstidsändringar.
  • Mellanpolaritetsfas, 35 % difenyl/65 % dimetylpolysiloxan
  • Motsvarar USP G42 fas
  • Liknar Rtx™ -35, BD-35, HP-35, SPB-35, SPB-608
Rekommenderas för:
  • Organiska klorbekämpningsmedel och herbicider
  • Läkemedelsprodukter
  • PCB-kogener
  • Aroclor blandar
  • Steroler
  • Kolofoniumsyror
  • Ftalatestrar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Läkemedelsanalys, GC/MS för läkemedel, GC/MS för PCB Cogeners, GC/MS för Aroclor Blandningar, steroler, kolofoniumsyror och ftalatestrar
Filmtjocklek 0,25μ m
Längd (metrisk) 30 m
Polaritet Mellanpolär
Beskrivning 0,25 um Tjocklek; 0,25 mm ID; 30 m Längd
Diameter (metrisk) 0.25 mm
USP typ G42
Stationär fas TraceGOLD™ TG-35 MS
Diameter (metrisk) Inre 0.25 mm
Produktlinje TraceGULD
Max. Temperatur (metrisk) 300/320 °C
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.