Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS GC-kolonner
Produktkod. 10534875 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
15 m
30 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,25μ m
0.25 μm
0,5μ m
0.5 μm
1 μm
1μ m
1.5 μm
1.5μ m
3 μm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10534875
Brand: Thermo Scientific™ 260943360
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa kolumner för en högre fenylhalt som ger användbar elueringsordning och retentionstidsändringar.
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS Columns erbjuder en högre fenylhalt, vilket ger användbar elueringsordning och retentionstidsändringar.
  • Mellanpolaritetsfas, 35 % difenyl/65 % dimetylpolysiloxan
  • Motsvarar USP G42 fas
  • Liknar Rtx™ -35, BD-35, HP-35, SPB-35, SPB-608
Rekommenderas för:
  • Organiska klorbekämpningsmedel och herbicider
  • Läkemedelsprodukter
  • PCB-kogener
  • Aroclor blandar
  • Steroler
  • Kolofoniumsyror
  • Ftalatestrar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Temperatur 300/320 °C
Diameter (metrisk) 0.53 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.53 mm
Produktlinje TraceGULD
Stationär fas TraceGOLD™ TG-35 MS
USP typ G42
För användning med (applikation) PCB-kongeneranalys, GC/MS för läkemedel, GC/MS för PCB Cogeners, GC/MS för Aroclor Blandningar, steroler, kolofoniumsyror och ftalatestrar
Filmtjocklek 1.5μ m
Längd (metrisk) 30 m
Polaritet Mellanpolär
Beskrivning 1,5 um Tjocklek; 0,53 mm ID; 30 m Längd
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.