Beskrivning
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS Columns erbjuder en högre fenylhalt, vilket ger användbar elueringsordning och retentionstidsändringar.
- Mellanpolaritetsfas, 35 % difenyl/65 % dimetylpolysiloxan
- Motsvarar USP G42 fas
- Liknar Rtx™ -35, BD-35, HP-35, SPB-35, SPB-608
Rekommenderas för:
- Organiska klorbekämpningsmedel och herbicider
- Läkemedelsprodukter
- PCB-kogener
- Aroclor blandar
- Steroler
- Kolofoniumsyror
- Ftalatestrar
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Läkemedelsanalys, GC/MS för läkemedel, GC/MS för PCB Cogeners, GC/MS för Aroclor Blandningar, steroler, kolofoniumsyror och ftalatestrar |
| Filmtjocklek | 1μ m |
| Längd (metrisk) | 30 m |
| Polaritet | Mellanpolär |
| Beskrivning | 1 um Tjocklek; 0,53 mm ID; 30 m Längd |
| Diameter (metrisk) | 0.53 mm |
| USP typ | G42 |
| Stationär fas | TraceGOLD™ TG-35 MS |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.53 mm |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.