Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5HT GC-kolonner
Produktkod. 10545065 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 m
15 m
30 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,1μ m
0,15μ m
0,25μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10545065
Brand: Thermo Scientific™ 260950480
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5HT GC-kolonner erbjuder utökad drift upp till °400 C, idealisk för högtemperatur-GC-applikationer.
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5HT GC-kolonner erbjuder utökad drift upp till °400 C, idealisk för högtemperatur-GC-applikationer.
  • Låg polaritet, 5 % difenyl/95 % dimetylpolysiloxan
  • Lägre blödning och bättre tröghet än jämförbara högtemperaturkolonner
  • Specialdesign av slangar av smält kisel förlänger kolonnens livslängd med upp till 40 %
  • Liknar Rxi™ -5HT, BD-5HT, VF-5HT, ZB-5HT
Rekommenderas för:
  • Fenoler
  • Resterande lösningsmedel
  • Missbruksdroger
  • Halvflyktiga ämnen
  • Bekämpningsmedel
  • PCB
  • Lösningsmedel föroreningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Max. Temperatur 380/400 °C
Diameter (metrisk) 0.32 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.32 mm
Produktlinje TraceGULD
Stationär fas TraceGOLD™ TG-5 HT
USP typ G27, G36
För användning med (applikation) Analys av bekämpningsmedel, GC/MS för bekämpningsmedel, GC/MS för återstående lösningsmedel, lösningsmedel och föroreningar i lösningsmedel
Filmtjocklek 0,1μ m
Längd (metrisk) 30 m
Polaritet Lågpolär
Beskrivning 0,1 um Tjocklek; 0,32 mm ID; 30 m Längd
Afficher plus Afficher moins
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis