Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5HT GC-kolonner
Produktkod. p-4522504 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
10 m
15 m
30 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,1μ m
0,15μ m
0,25μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Inre Filmtjocklek Förpackningsstorlek
10137714 15 m 0.25 mm 0,1μ m Varje
13466846 15 m 0.25 mm 0,25μ m Varje
10669105 15 m 0.32 mm 0,1μ m Varje
10200345 30 m 0.25 mm 0,1μ m Varje
10545065 30 m 0.32 mm 0,1μ m Varje
10230195 30 m 0.53 mm 0,15μ m Varje
10240195 30 m 0.25 mm 0,25μ m Varje
10670636 30 m 0.32 mm 0,25μ m Varje
13476846 10 m 0.53 mm 0,15μ m Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10137714 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 260950350
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5HT GC-kolonner erbjuder utökad drift upp till °400 C, idealisk för högtemperatur-GC-applikationer.
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5HT GC-kolonner erbjuder utökad drift upp till °400 C, idealisk för högtemperatur-GC-applikationer.
  • Låg polaritet, 5 % difenyl/95 % dimetylpolysiloxan
  • Lägre blödning och bättre tröghet än jämförbara högtemperaturkolonner
  • Specialdesign av slangar av smält kisel förlänger kolonnens livslängd med upp till 40 %
  • Liknar Rxi™ -5HT, BD-5HT, VF-5HT, ZB-5HT
Rekommenderas för:
  • Fenoler
  • Resterande lösningsmedel
  • Missbruksdroger
  • Halvflyktiga ämnen
  • Bekämpningsmedel
  • PCB
  • Lösningsmedel föroreningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Analys av bekämpningsmedel, GC/MS för bekämpningsmedel, GC/MS för återstående lösningsmedel, lösningsmedel och föroreningar i lösningsmedel
Filmtjocklek 0,1μ m
Längd (metrisk) 15 m
Polaritet Lågpolär
Beskrivning 0,1 um Tjocklek; 0,25 mm ID; 15 m Längd
Diameter (metrisk) 0.25 mm
USP typ G27, G36
Stationär fas TraceGOLD™ TG-5 HT
För användning med (utrustning) Kvant XLS Ultra GC/MS-system
Diameter (metrisk) Inre 0.25 mm
Produktlinje TraceGULD
Max. Temperatur (metrisk) 380/400 °C
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.