Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS AMINE GC-kolonner
Produktkod. 10148044 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
15 m
30 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,25μ m
0,5μ m
0.5 μm
1 μm
1μ m
3μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10148044
Brand: Thermo Scientific™ 260972850
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS AMINE GC Column möjliggör analys av ppm-nivåer av aminer utan kolonnpriming.
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS AMINE GC Column möjliggör analys av ppm-nivåer av aminer utan kolonnpriming.
  • Low polarity phase, 5% diphenyl/95% dimethyl polysiloxane
  • Tubing surface is chemically altered to reduce tailing of active basic compounds
  • Also allows analysis of neutral or weakly acidic compounds (e.g., phenols) and compounds susceptible to hydrogen bonding
  • Low bleed at maximum operating temperature
Recommended for:
  • Amines and other basic compounds, including alkylamines, diamines, triamines, ehtanolamines
  • Nitrogen-containing heterocyclics
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Temperatur 300/315°C
Diameter (metrisk) 0.32 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.32 mm
Stationär fas TraceGOLD™ TG-5 MS Amine
För användning med (applikation) GC/MS for Analysis of Amines and Other Basic Compounds, Including Alkylamines, Diamines, Triamines, and Ethanolamines, GC/MS for Nitrogen-Containing Heterocyclics
Filmtjocklek 1 μm
Längd (metrisk) 15 m
Polaritet Low-Polar
Beskrivning 1um thickness; 0.32mm ID; 15m length
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.