Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS AMINE GC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS AMINE GC Column möjliggör analys av ppm-nivåer av aminer utan kolonnpriming.
- Fas med låg polaritet, 5 % difenyl/95 % dimetylpolysiloxan
- Slangens yta är kemiskt förändrad för att minska svansen av aktiva basföreningar
- Tillåter även analys av neutrala eller svagt sura föreningar (t.ex. fenoler) och föreningar som är känsliga för vätebindning
- Låg avluftning vid maximal driftstemperatur
Rekommenderas för:
- Aminer och andra basiska föreningar, inklusive alkylaminer, diaminer, triaminer, etanolaminer
- Kvävehaltiga heterocykliska ämnen
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 300/315 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.25 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.25 mm |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Stationär fas | TraceGOLD™ TG-5 MS Amine |
| För användning med (applikation) | GC/MS för analys av aminer och andra basföreningar, inklusive alkylaminer, diaminer, triaminer och etanolaminer, GC/MS för kväveinnehållande heterocykliska ämnen |
| Filmtjocklek | 0,25μ m |
| Längd (metrisk) | 30 m |
| Polaritet | Lågpolär |
| Beskrivning | 0,25 um Tjocklek; 0,25 mm ID; 30 m Längd |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.