Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS AMINE GC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS AMINE GC Column möjliggör analys av ppm-nivåer av aminer utan kolonnpriming.
- Low polarity phase, 5% diphenyl/95% dimethyl polysiloxane
- Tubing surface is chemically altered to reduce tailing of active basic compounds
- Also allows analysis of neutral or weakly acidic compounds (e.g., phenols) and compounds susceptible to hydrogen bonding
- Low bleed at maximum operating temperature
Recommended for:
- Amines and other basic compounds, including alkylamines, diamines, triamines, ehtanolamines
- Nitrogen-containing heterocyclics
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 300/315°C |
| Diameter (metrisk) | 0.25 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.25 mm |
| Stationär fas | TraceGOLD™ TG-5 MS Amine |
| För användning med (applikation) | GC/MS for Analysis of Amines and Other Basic Compounds, Including Alkylamines, Diamines, Triamines, and Ethanolamines, GC/MS for Nitrogen-Containing Heterocyclics |
| Filmtjocklek | 0.5 μm |
| Längd (metrisk) | 15 m |
| Polaritet | Low-Polar |
| Beskrivning | 0.5um thickness; 0.25mm ID; 15m length |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.