Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS AMINE GC-kolonner
Produktkod. 10690626 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
15 m
30 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,25μ m
0,5μ m
0.5 μm
1 μm
1μ m
3μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10690626
Brand: Thermo Scientific™ 260971300
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS AMINE GC Column möjliggör analys av ppm-nivåer av aminer utan kolonnpriming.
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS AMINE GC Column möjliggör analys av ppm-nivåer av aminer utan kolonnpriming.
  • Fas med låg polaritet, 5 % difenyl/95 % dimetylpolysiloxan
  • Slangens yta är kemiskt förändrad för att minska svansen av aktiva basföreningar
  • Tillåter även analys av neutrala eller svagt sura föreningar (t.ex. fenoler) och föreningar som är känsliga för vätebindning
  • Låg avluftning vid maximal driftstemperatur
Rekommenderas för:
  • Aminer och andra basiska föreningar, inklusive alkylaminer, diaminer, triaminer, etanolaminer
  • Kvävehaltiga heterocykliska ämnen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Temperatur 300/315 °C
Diameter (metrisk) 0.25 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.25 mm
Produktlinje TraceGULD
Stationär fas TraceGOLD™ TG-5 MS Amine
För användning med (applikation) GC/MS för analys av aminer och andra basföreningar, inklusive alkylaminer, diaminer, triaminer och etanolaminer, GC/MS för kväveinnehållande heterocykliska ämnen
Filmtjocklek 0,25μ m
Längd (metrisk) 15 m
Polaritet Lågpolär
Beskrivning 0,25 um Tjocklek; 0,25 mm ID; 15 m Längd
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.