Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS GC-kolonn
Produktkod. 15850900 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
60 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
15850900 60 mm Varje
1 options
Produktkod. 15850900 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 260982320
Beräknad leverans: 14-12-2026
Använd den mest använda MS-fasen inom gaskromatografi med Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS GC-kolonn.
  • Fas med låg polaritet, 5 % difenyl/95 % dimetylpolysiloxan
  • Låg blödning för utmärkt signal-brusförhållande, känslighet och masspektral integritet
  • Exceptionell tröghet idealisk för analys av aktiva föreningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 60 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.32 mm
Filmtjocklek 1.5μ m