Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS GC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Använd den mest använda MS-fasen i gaskromatografi med 5% fenylfas TraceGOLD TG-5MS GC-kolonn.
- Low polarity phase, 5% diphenyl/95% dimethyl polysiloxane
- Low bleed for excellent signal-to-noise ratio, sensitivity and mass spectral integrity
- Exceptional inertness ideal for analysis of active compounds
- Equivalent to USP G27 phase
- Similar to Rxi™-5ms, DB-5, HP-5, HP-5ms, Ultra-2, SPB-5, Equity-5, CP-Sil 8
Recommended for:
- Semivolatiles
- Phenols
- Amines
- Residual solvents and solvent impurities
- Drugs of abuse
- Pesticides
- PCB cogeners
- Aroclor mixes
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 330/350°C |
| Diameter (metrisk) | 0.32 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.32 mm |
| Stationär fas | TraceGOLD™ TG-5 MS |
| USP typ | G27, G36 |
| För användning med (applikation) | GC/MS for Optimal Signal-to-Noise Ratio, Sensitivity, and MS Integrity, GC/MS for Analysis of Active Compounds |
| Filmtjocklek | 0.5 μm |
| Längd (metrisk) | 15 m |
| Polaritet | Low-Polar |
| Beskrivning | 0.5 um Thickness; 0.32 mm ID; 15 m Length |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.