Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS GC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Använd den mest använda MS-fasen i gaskromatografi med 5% fenylfas TraceGOLD TG-5MS GC-kolonn.
- Fas med låg polaritet, 5 % difenyl/95 % dimetylpolysiloxan
- Låg blödning för utmärkt signal-brusförhållande, känslighet och masspektral integritet
- Exceptionell tröghet idealisk för analys av aktiva föreningar
- Motsvarar USP G27 fas
- Liknar Rxi™ -5ms, DB-5, HP-5, HP-5ms, Ultra-2, SPB-5, Equity-5, CP-Sil 8
Rekommenderas för:
- Halvflyktiga ämnen
- Fenoler
- Aminer
- Resterande lösningsmedel och lösningsmedelsföroreningar
- Missbruksdroger
- Bekämpningsmedel
- PCB-kogener
- Aroclor blandar
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 330/350 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.32 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.32 mm |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Stationär fas | TraceGOLD™ TG-5 MS |
| USP typ | G27, G36 |
| För användning med (applikation) | Analys av aktiva föreningar, GC/MS för analys av aktiva föreningar |
| Partikelstorlek | 0,25μ m |
| Filmtjocklek | 0,25μ m |
| Längd (metrisk) | 30 m |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.