Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS GC-kolonner
Produktkod. 10096314 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 m
12 m
15 m
20 m
30 m
40 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.1 mm
0.15 mm
0.18 mm
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,1μ m
0,15μ m
0,18μ m
0,25μ m
0.25 μm
0,33μ m
0,5μ m
0.5 μm
1μ m
1.5μ m
5μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10096314
Brand: Thermo Scientific™ 260982130
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd den mest använda MS-fasen i gaskromatografi med 5% fenylfasen Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS GC-kolonn.
Använd den mest använda MS-fasen i gaskromatografi med 5% fenylfas TraceGOLD TG-5MS GC-kolonn.
  • Fas med låg polaritet, 5 % difenyl/95 % dimetylpolysiloxan
  • Låg blödning för utmärkt signal-brusförhållande, känslighet och masspektral integritet
  • Exceptionell tröghet idealisk för analys av aktiva föreningar
  • Motsvarar USP G27 fas
  • Liknar Rxi™ -5ms, DB-5, HP-5, HP-5ms, Ultra-2, SPB-5, Equity-5, CP-Sil 8
Rekommenderas för:
  • Halvflyktiga ämnen
  • Fenoler
  • Aminer
  • Resterande lösningsmedel och lösningsmedelsföroreningar
  • Missbruksdroger
  • Bekämpningsmedel
  • PCB-kogener
  • Aroclor blandar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Temperatur 330/350 °C
Diameter (metrisk) 0.53 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.53 mm
Produktlinje TraceGULD
Stationär fas TraceGOLD™ TG-5 MS
USP typ G27, G36
För användning med (applikation) Analys av aktiva föreningar, GC/MS för analys av aktiva föreningar
Filmtjocklek 0,5μ m
Längd (metrisk) 15 m
Polaritet Lågpolär
Beskrivning 0,5 um Tjocklek; 0,53 mm ID; 15 m Längd
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.