Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS GC-kolonner
Produktkod. 10584685 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
10 m
12 m
15 m
20 m
30 m
40 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.1 mm
0.15 mm
0.18 mm
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,1μ m
0,15μ m
0,18μ m
0,25 μm
0,25μ m
0,33μ m
0,5 μm
0,5μ m
1μ m
1.5μ m
5μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
32 product options available for selection
Product selection table with 32 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Inre Filmtjocklek Förpackningsstorlek
10584685 30 m 0.25 mm 0,25μ m Varje
10723297 10 m 0.1 mm 0,1μ m Varje
15207488 12 m 0.2 mm 0,33μ m Varje
13408018 40 m 0.15 mm 0,15μ m Varje
13488008 20 m 0.15 mm 0,15μ m Varje
15581790 30 m 0.53 mm 5μ m Varje
10649105 15 m 0.25 mm 0,25μ m Varje
10066504 15 m 0.32 mm 0,25μ m Varje
10137334 15 m 0.53 mm 0,25 μm Varje
10086644 30 m 0.32 mm 0,25μ m Varje
10416954 30 m 0.53 mm 0,25μ m Varje
10659295 60 m 0.25 mm 0,25μ m Varje
10289754 60 m 0.32 mm 0,25μ m Varje
10085884 15 m 0.25 mm 0,5 μm Varje
10086314 15 m 0.32 mm 0,5 μm Varje
10096314 15 m 0.53 mm 0,5μ m Varje
10408874 30 m 0.25 mm 0,5μ m Varje
10137904 30 m 0.32 mm 0,5μ m Varje
10457914 30 m 0.53 mm 0,5μ m Varje
10230005 60 m 0.25 mm 0,5μ m Varje
10056034 60 m 0.32 mm 0,5μ m Varje
10584105 15 m 0.32 mm 1μ m Varje
10594105 15 m 0.53 mm 1μ m Varje
10650056 30 m 0.25 mm 1μ m Varje
10681206 30 m 0.32 mm 1μ m Varje
10744257 30 m 0.53 mm 1μ m Varje
10576185 60 m 0.25 mm 1μ m Varje
10586185 60 m 0.32 mm 1μ m Varje
10753117 15 m 0.53 mm 1.5μ m Varje
10371025 30 m 0.53 mm 1.5μ m Varje
12586299 60 m 0.53 mm 5μ m Varje
11531174 20 m 0.18 mm 0,18μ m Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
32 options
Produktkod. 10584685 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 260981420
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 12-11-2026
Använd den mest använda MS-fasen i gaskromatografi med 5% fenylfasen Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS GC-kolonn.
Använd den mest använda MS-fasen i gaskromatografi med 5% fenylfas TraceGOLD TG-5MS GC-kolonn.
  • Fas med låg polaritet, 5 % difenyl/95 % dimetylpolysiloxan
  • Låg blödning för utmärkt signal-brusförhållande, känslighet och masspektral integritet
  • Exceptionell tröghet idealisk för analys av aktiva föreningar
  • Motsvarar USP G27 fas
  • Liknar Rxi™ -5ms, DB-5, HP-5, HP-5ms, Ultra-2, SPB-5, Equity-5, CP-Sil 8
Rekommenderas för:
  • Halvflyktiga ämnen
  • Fenoler
  • Aminer
  • Resterande lösningsmedel och lösningsmedelsföroreningar
  • Missbruksdroger
  • Bekämpningsmedel
  • PCB-kogener
  • Aroclor blandar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Analys av aktiva föreningar, GC/MS för analys av aktiva föreningar
Partikelstorlek 0,25μ m
Filmtjocklek 0,25μ m
Längd (metrisk) 30 m
Polaritet Lågpolär
Beskrivning 0,25 um Tjocklek; 0,25 mm ID; 30 m Längd
Diameter (metrisk) 0.25 mm
USP typ G27, G36
Stationär fas TraceGOLD™ TG-5 MS
Diameter (metrisk) Inre 0.25 mm
Produktlinje TraceGULD
Max. Temperatur (metrisk) 330/350 °C
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.