Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS Guard GC-kolonner med SafeGuard, μ0,10 m, 0,25 mm ID, 30 m längd
Produktkod. 11840453 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
30 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11840453 30 m Varje
1 options
Produktkod. 11840453 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 260980475
Beräknad leverans: 06-10-2026
Förläng kolumns livslängd och få mer konsekventa resultat över en längre tidsperiod.
Förläng kolumns livslängd och få mer konsekventa resultat över en längre tidsperiod. Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS Guard GC-kolonner med SafeGuard erbjuder fördelen med en integrerad SafeGuard för att skydda kolonnen.
  • Med integrerad SafeGUARD
  • Finns i flera faser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) GC/MS
Partikelstorlek 10 μm
Filmtjocklek 0,1μ m
Längd (metrisk) 30 m
Diameter (metrisk) 0.25 mm
USP typ G27
Stationär fas TraceGOLD™ TG-5 MS
Temperaturområde (metriskt) -60 °C till +330/350 °C