Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS Guard GC Kolumner med SafeGuard
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Förläng kolumns livslängd och få mer konsekventa resultat över en längre tidsperiod.
Förläng kolumns livslängd och få mer konsekventa resultat över en längre tidsperiod. Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS Guard GC-kolonner med SafeGuard erbjuder fördelen med en integrerad SafeGuard för att skydda kolonnen.
- Med integrerad SafeGUARD
- Finns i flera faser
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 330/°350 C (standardkolonner), °430 C (metallkolonner) |
| Diameter (metrisk) | 0.32 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.32 mm |
| Stationär fas | TraceGOLD™ TG-5 MS |
| USP typ | G27, G36 |
| För användning med (applikation) | Analys av aktiva föreningar, GC/MS för analys av aktiva föreningar |
| Partikelstorlek | 0,25μ m |
| Temperaturområde | -60 °C till +330/350 °C |
| Filmtjocklek | 0,25μ m |
| Längd (metrisk) | 30 m |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.