Beskrivning
TG-5MT Metal GC Columns ger större robusthet under ökad belastning.
- Kan användas vid förhöjd temperatur utan risk för blödning eller sammanbrott
- Utmärkt tröghet vid arbete med högaktiva föreningar
- Robust under stress
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 330/°350 C (standardkolonner), °430 C (metallkolonner) |
| Diameter (metrisk) | 0.25 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.25 mm |
| Stationär fas | TraceGOLD™ TG-5 MT |
| USP typ | G27, G36 |
| För användning med (applikation) | Analys av lösningsmedelsföroreningar, GC/MS för kvarvarande lösningsmedel och lösningsmedelsföroreningar, GC/MS för missbruksdroger, bekämpningsmedel, PCB-kogener och Aroclor Blandningar |
| Partikelstorlek | 0,25μ m |
| Temperaturområde | -60 °C till +430 °C |
| Filmtjocklek | 0,25μ m |
| Längd (metrisk) | 30 m |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.