Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MT metall GC kolumner
Produktkod. 11880473 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
15 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk):
0.25 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,1μ m
0,25μ m
0.5 μm
1 μm
1.5 μm
3 μm
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Filmtjocklek unitSize
11880473 60 m 0.25 mm 0,25μ m Varje
11830483 30 m 0.53 mm 1 μm Varje
11860473 30 m 0.25 mm 0,25μ m Varje
11820483 30 m 0.25 mm 1 μm Varje
11890473 30 m 0.25 mm 0.5 μm Varje
11840483 30 m 0.53 mm 1.5 μm Varje
11850483 30 m 0.53 mm 3 μm Varje
11840473 15 m 0.25 mm 0,1μ m Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11880473 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 26M981540
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger större stabilitet och tröghet vid förhöjda temperaturer och vid arbete med högaktiva föreningar med Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MT metall GC kolumner.
TG-5MT Metal GC Columns ger större robusthet under ökad belastning.
  • Kan användas vid förhöjd temperatur utan risk för blödning eller sammanbrott
  • Utmärkt tröghet vid arbete med högaktiva föreningar
  • Robust under stress
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Temperatur 330/°350 C (standardkolonner), °430 C (metallkolonner)
Diameter (metrisk) 0.25 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.25 mm
Produktlinje TraceGULD
Stationär fas TraceGOLD™ TG-5 MT
USP typ G27, G36
För användning med (applikation) Analys av lösningsmedelsföroreningar, GC/MS för kvarvarande lösningsmedel och lösningsmedelsföroreningar, GC/MS för missbruksdroger, bekämpningsmedel, PCB-kogener och Aroclor Blandningar
Partikelstorlek 0,25μ m
Temperaturområde -60 °C till +430 °C
Filmtjocklek 0,25μ m
Längd (metrisk) 60 m
Polaritet Lågpolär
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.