Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5SilMS GC-kolonner
Produktkod. 10046034 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 m
12 m
15 m
20 m
30 m
40 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.15 mm
0.18 mm
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,15μ m
0.15 μm
0,18μ m
0.18 μm
0,25μ m
0.25 μm
0.33 μm
0,5μ m
0.5 μm
1 μm
1μ m
1.5μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10046034
Brand: Thermo Scientific™ 260962970
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller fenylgrupper i polymerens ryggrad för förbättrad termisk stabilitet, minskad blödning och minskad känslighet för oxidation.
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SilMS GC-kolonner innehåller fenylgrupper i polymerens ryggrad för förbättrad termisk stabilitet, minskad blödning och minskad känslighet för oxidation.
  • Lågpolaritet, silarylenfas med selektivitet jämförbar med 5 % difenyl/95 % dimetylpolysiloxan
  • Designad för låg blödning och enastående tröghet
  • Liknar DB-5MS, VF-5ms, CP-Sil 8 Low-Bleed/MS, Rxi-5Sil MS, BPX5, ZB-5ms, Optima-5MS, SLB-5
Rekommenderas för:
  • GC/MS-applikationer som använder jonfällningssystem
  • Polycykliska aromater
  • Kolväten inklusive klorerade kolväten
  • Ftalater
  • Fenoler
  • Aminer
  • Organofosfater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Max. Temperatur 330/350 °C
Diameter (metrisk) 0.32 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.32 mm
Produktlinje TraceGULD
Stationär fas TraceGOLD™ TG-5 SilMS
USP typ G27, G36
För användning med (applikation) GC/MS-applikationer som använder Ion-Trap-system, GC/MS för polycykliska aromater, ftalater, fenoler, aminer och organofosfater, GC/MS för kolväten inklusive klorerade kolväten
Filmtjocklek 1μ m
Längd (metrisk) 30 m
Polaritet Lågpolär
Beskrivning 1 um Tjocklek; 0,32 mm ID; 30 m Längd
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado