Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5SilMS GC-kolonner
Produktkod. 10702347 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 m
12 m
15 m
20 m
30 m
40 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.15 mm
0.18 mm
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,15μ m
0.15 μm
0,18μ m
0.18 μm
0,25μ m
0.25 μm
0.33 μm
0,5μ m
0.5 μm
1 μm
1μ m
1.5μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10702347
Brand: Thermo Scientific™ 260963360
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller fenylgrupper i polymerens ryggrad för förbättrad termisk stabilitet, minskad blödning och minskad känslighet för oxidation.
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SilMS GC-kolonner innehåller fenylgrupper i polymerens ryggrad för förbättrad termisk stabilitet, minskad blödning och minskad känslighet för oxidation.
  • Lågpolaritet, silarylenfas med selektivitet jämförbar med 5 % difenyl/95 % dimetylpolysiloxan
  • Designad för låg blödning och enastående tröghet
  • Liknar DB-5MS, VF-5ms, CP-Sil 8 Low-Bleed/MS, Rxi-5Sil MS, BPX5, ZB-5ms, Optima-5MS, SLB-5
Rekommenderas för:
  • GC/MS-applikationer som använder jonfällningssystem
  • Polycykliska aromater
  • Kolväten inklusive klorerade kolväten
  • Ftalater
  • Fenoler
  • Aminer
  • Organofosfater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Temperatur 330/350 °C
Diameter (metrisk) 0.53 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.53 mm
Produktlinje TraceGULD
Stationär fas TraceGOLD™ TG-5 SilMS
USP typ G27, G36
För användning med (applikation) GC/MS-applikationer som använder Ion-Trap-system, GC/MS för polycykliska aromater, ftalater, fenoler, aminer och organofosfater, GC/MS för kolväten inklusive klorerade kolväten
Filmtjocklek 1.5μ m
Längd (metrisk) 30 m
Polaritet Lågpolär
Beskrivning 1,5 um Tjocklek; 0,53 mm ID; 30 m Längd